Merck
ATC311768530
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulphonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥16,400
100 MG
¥20,500
250 MG
¥27,200
500 MG
¥32,600
1 G
¥44,700
2.5 G
¥94,500
5 G
¥168,500
ベンダーカタログ番号: XS00939-50MG
¥16,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥16,400
100 MG
¥20,500
250 MG
¥27,200
500 MG
¥32,600
1 G
¥44,700
2.5 G
¥94,500
5 G
¥168,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: XS00939-50MG
¥16,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-5-7(9-13(4,11)12)6(2)10(3)8-5/h9H,1-4H3
InChI Key
PADGNQOKIIWYMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)