Merck
ATC311767683
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7N3O2/c12-8-9-7-10(14(15)16)3-4-11(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H
InChI Key
XRQUENNYLRJZDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001352
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)