Merck
ATC311766558
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Bromo-2-methyl-4-phenyl-1,3-oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥20,500
100 MG
¥27,200
250 MG
¥40,600
500 MG
¥54,100
1 G
¥74,300
ベンダーカタログ番号: HA00802-50MG
¥20,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥20,500
100 MG
¥27,200
250 MG
¥40,600
500 MG
¥54,100
1 G
¥74,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HA00802-50MG
¥20,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-phenyl-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7-12-9(10(11)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
SLOYSHJWCWOWNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00802
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)