Merck
ATC311765448
Atlantic Research Chemicals Ltd
9H-Fluoren-9-ylideneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥16,700
500 MG
¥20,500
1 G
¥28,000
ベンダーカタログ番号: CA10146-100MG
¥13,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥16,700
500 MG
¥20,500
1 G
¥28,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA10146-100MG
¥13,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylideneacetic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
InChI Key
TUWTVRGEVPWFIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10146
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10146
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)