Merck
ATC311764637
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-Thien-2-ylcyclobutanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-thienyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,10,11)
InChI Key
ZSEXSJBRGWJIBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00351
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)