Merck
ATC311763856
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)11(5-6-11)10(12)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
OKGXVHRWLUXELM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)