Merck
ATC311762746
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-Methyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-7-6-2-4-8-5-3-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
MMMCYLTUYKZCEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01402
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01402
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)