Merck
ATC311762188
Atlantic Research Chemicals Ltd
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,100
250 MG
¥38,600
500 MG
¥56,800
1 G
¥72,300
ベンダーカタログ番号: AE02205-50MG
¥19,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,100
250 MG
¥38,600
500 MG
¥56,800
1 G
¥72,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AE02205-50MG
¥19,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
6-chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H3,10,11,12)
InChI Key
BLXGHUSEUDLUBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE02205
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE02205
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)