Merck
ATEH9902A8A7
AstaTech, Inc.
SOLUFLAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥54,300
5 MG
¥111,700
25 MG
¥304,700
ベンダーカタログ番号: F77968-1MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥54,300
5 MG
¥111,700
25 MG
¥304,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
631.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F77968-1MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(2-(2,6-dichlorophenylamino)-2-oxoethyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-3-yl)butyl)piperazine-2-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C28H30Cl2FN5O2.2ClH/c29-23-6-1-7-24(30)27(23)34-26(37)18-35-14-15-36(25(17-35)28(32)38)13-3-5-22(20-4-2-12-33-16-20)19-8-10-21(31)11-9-19;;/h1-2,4,6-12,16,22,25H,3,5,13-15,17-18H2,(H2,32,38)(H,34,37);2*1H
InChI Key
KQZLAOQGNIIITJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=271875
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F77968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)