Merck
ATEH987399A4
AstaTech, Inc.
PSEUDO-META-DIBROMO[2.2]PARACYCLOPHANE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,700
5 G
¥54,300
ベンダーカタログ番号: D85625-1G
¥24,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,700
5 G
¥54,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D85625-1G
¥24,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1(2),4(2)-dibromo-1,4(1,4)-dibenzenacyclohexaphane
Inchi Code
1S/C16H14Br2/c17-15-9-11-1-2-12-4-6-14(16(18)10-12)8-7-13(15)5-3-11/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2
InChI Key
YTVHCBMSDDDSSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206561
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)