Merck
ATEH984B2F63
AstaTech, Inc.
2,5-DIFLUOROBENZENE-1,4-DIOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,5-difluoro-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChI Key
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=216719
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D93458
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)