Merck
ATEH96F12507
AstaTech, Inc.
4,6-DIBROMOINDOLINE-2,3-DIONE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,800
250 MG
¥45,400
1 G
¥102,100
ベンダーカタログ番号: W14983-100MG
¥29,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,800
250 MG
¥45,400
1 G
¥102,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.93
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W14983-100MG
¥29,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-dibromo-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3Br2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI Key
UGFPBMXSBFXNBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14983
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)