Merck
ATEH961DE22D
AstaTech, Inc.
(S)-2-(3,4-DIFLUOROPHENYL)PYRROLIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥44,300
250 MG
¥97,700
ベンダーカタログ番号: Y11219-50MG
¥44,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥44,300
250 MG
¥97,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: Y11219-50MG
¥44,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2S)-2-(3,4-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-8-4-3-7(6-9(8)12)10-2-1-5-13-10/h3-4,6,10,13H,1-2,5H2/t10-/m0/s1
InChI Key
SZPJRABUCTXGIN-JTQLQIEISA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=126359
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11219
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)