Merck
ATEH95EB7788
AstaTech, Inc.
6-BROMO-9H-PYRIDO[3,4-B]INDOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥59,800
50 MG
¥164,000
ベンダーカタログ番号: D84363-10MG
¥59,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥59,800
50 MG
¥164,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D84363-10MG
¥59,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-9H-beta-carboline
Inchi Code
1S/C11H7BrN2/c12-7-1-2-10-9(5-7)8-3-4-13-6-11(8)14-10/h1-6,14H
InChI Key
DNUXGDOJLQYUTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204783
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)