Merck
ATEH95E592DB
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(5-IODO-2-NITROPHENYL)ACETATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (5-iodo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H14INO4/c1-12(2,3)18-11(15)7-8-6-9(13)4-5-10(8)14(16)17/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
KMTGGJKKTTZZFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172893
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90486
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)