Merck
ATEH95E59284
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-OXA-6-AZASPIRO[3.4]OCTANE-6-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥65,200
250 MG
¥100,500
1 G
¥213,000
ベンダーカタログ番号: W14055-100MG
¥65,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥65,200
250 MG
¥100,500
1 G
¥213,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W14055-100MG
¥65,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c16-13(18-8-12-4-2-1-3-5-12)15-7-6-14(9-15)10-17-11-14/h1-5H,6-11H2
InChI Key
GBFOOYUUIJXKCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123080
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14055
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)