Merck
ATEH75DC017E
AstaTech, Inc.
5-FORMYLFURAN-2-CARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,900
250 MG
¥64,200
1 G
¥115,400
ベンダーカタログ番号: C90474-100MG
¥35,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,900
250 MG
¥64,200
1 G
¥115,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C90474-100MG
¥35,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-formyl-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C6H3NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
InChI Key
PUQKOVRPNHYQIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172881
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90474
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)