Merck
ATEH75DC0178
AstaTech, Inc.
3-ETHOXYPROP-1-YNE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥61,000
1 G
¥112,100
5 G
¥379,100
ベンダーカタログ番号: C90311-250MG
¥61,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥61,000
1 G
¥112,100
5 G
¥379,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
84.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C90311-250MG
¥61,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-ethoxyprop-1-yne
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI Key
ADJMUEKUQLFLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172697
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90311
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)