Merck
ATEH75DC0163
AstaTech, Inc.
5-[1-METHYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-3-YL]THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,300
1 G
¥51,700
ベンダーカタログ番号: C90433-250MG
¥23,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,300
1 G
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C90433-250MG
¥23,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7F3N2O2S/c1-15-8(10(11,12)13)4-5(14-15)6-2-3-7(18-6)9(16)17/h2-4H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172840
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90433
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)