Merck
ATEH75DBF577
AstaTech, Inc.
4-FLUORONICOTINIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥62,600
1 G
¥146,800
5 G
¥472,300
ベンダーカタログ番号: W18401-250MG
¥62,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥62,600
1 G
¥146,800
5 G
¥472,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W18401-250MG
¥62,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
UBIVUIKWHBNGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18401
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)