Merck
ATEH75DBF514
AstaTech, Inc.
3-IODO-4,5,7,8-TETRAHYDRO-1H-1,2,6-TRIAZA-AZULENE-6-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-4,5,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-d]azepine-6(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18IN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-6-4-8-9(5-7-16)14-15-10(8)13/h4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
NBFCDLVDAXUFIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123828
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14794
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)