Merck
ATEH3031E266
AstaTech, Inc.
3,6-DIAZABICYCLO[3.1.1]HEPTANE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥41,900
1 G
¥83,800
5 G
¥214,000
ベンダーカタログ番号: F18876-250MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥41,900
1 G
¥83,800
5 G
¥214,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F18876-250MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.ClH/c1-4-2-6-3-5(1)7-4;/h4-7H,1-3H2;1H
InChI Key
UEHJAUIRFYIZTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118728
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)