Merck
ATEH1F1C53F0
AstaTech, Inc.
2,2-DIFLUOROCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,000
250 MG
¥77,300
1 G
¥214,000
ベンダーカタログ番号: W16640-100MG
¥54,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,000
250 MG
¥77,300
1 G
¥214,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W16640-100MG
¥54,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-7(9)4-2-1-3-5(7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI Key
PBKMJGYFCYLGLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125656
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16640
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)