Merck
ATEH11AB2542
AstaTech, Inc.
2-[(OXAN-4-YL)AMINO]ACETONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c8-3-4-9-7-1-5-10-6-2-7/h7,9H,1-2,4-6H2
InChI Key
AUGKNGALJZGBES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124289
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15264
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)