Merck
ATEH0DDC4245
AstaTech, Inc.
1-(4-METHOXYPHENYL)CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,800
500 MG
¥23,800
1 G
¥36,800
ベンダーカタログ番号: F20002-250MG
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,800
500 MG
¥23,800
1 G
¥36,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F20002-250MG
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-17-12-7-5-11(6-8-12)14(13(15)16)9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
JKJAJSWMKTWWJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122571
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)