Merck
ATEH04309E31
AstaTech, Inc.
2-(1-BENZYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,000
250 MG
¥98,200
1 G
¥240,000
ベンダーカタログ番号: N11887-100MG
¥54,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,000
250 MG
¥98,200
1 G
¥240,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N11887-100MG
¥54,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c15-12(16)6-11-7-13-14(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9H,6,8H2,(H,15,16)
InChI Key
PEADHPPLQIYZAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=121908
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N11887
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)