Merck
ATEH03AB7A6B
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-4-YL-METHANETHIOL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥57,300
250 MG
¥155,900
1 G
¥374,400
ベンダーカタログ番号: F18336-50MG
¥57,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥57,300
250 MG
¥155,900
1 G
¥374,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F18336-50MG
¥57,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChI Key
YUWAUUTYKFAJBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118207
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18336
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)