Merck
ATEH03AB3EF9
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(AMINOMETHYL)NICOTINATE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥41,900
250 MG
¥76,800
1 G
¥234,900
ベンダーカタログ番号: S11622-100MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥41,900
250 MG
¥76,800
1 G
¥234,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S11622-100MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-4-3-5-11-8(7)6-10;/h3-5H,2,6,10H2,1H3;1H
InChI Key
FUCIAZKOKQBGQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114581
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11622
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)