Merck
ATEH03AB2209
AstaTech, Inc.
3-ACETAMIDO-5-METHOXYBENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,800
250 MG
¥51,200
1 G
¥129,100
ベンダーカタログ番号: A11247-100MG
¥33,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,800
250 MG
¥51,200
1 G
¥129,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A11247-100MG
¥33,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-8-3-7(10(13)14)4-9(5-8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
CUTDJCLTOMWNGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=113282
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11247
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)