Merck
ATEH03AB15A3
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-2-YLMETHANESULFONIC ACID HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥41,900
1 G
¥86,100
5 G
¥293,000
ベンダーカタログ番号: 95731-250MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥41,900
1 G
¥86,100
5 G
¥293,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 95731-250MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
pyridin-2-ylmethanesulfonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO3S.ClH/c8-11(9,10)5-6-3-1-2-4-7-6;/h1-4H,5H2,(H,8,9,10);1H
InChI Key
ZVTAJMFYZISBNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=115944
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=95731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)