Merck
ATE959441137
AstaTech, Inc.
2-AMINO-N-(2-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥61,200
250 MG
¥96,800
ベンダーカタログ番号: AB22059-100MG
¥61,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥61,200
250 MG
¥96,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AB22059-100MG
¥61,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-5-3-2-4-7(8)11-9(12)6-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
FVEBHWMTYMXJSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111646
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB22059
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)