Merck
ATE959439867
AstaTech, Inc.
5-METHYL-5,6-DIHYDRO-4H-PYRROLO[1,2-B]PYRAZOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥61,900
250 MG
¥165,200
1 G
¥420,000
ベンダーカタログ番号: 56875-50MG
¥61,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥61,900
250 MG
¥165,200
1 G
¥420,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 56875-50MG
¥61,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-4-7-2-3-8-9(7)5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
LRDQMNHYYHKGTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=110526
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)