Merck
ATE959437521
AstaTech, Inc.
6-((METHYLSULFONYL)THIO)HEXANOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥36,100
250 MG
¥95,400
ベンダーカタログ番号: W13495-50MG
¥36,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥36,100
250 MG
¥95,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W13495-50MG
¥36,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-{[methyl(dioxido)sulfanyl]sulfanyl}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O4S2/c1-13(10,11)12-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
FELVFSYUZJCULW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108506
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13495
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)