Merck
ATE959437411
AstaTech, Inc.
(Z)-DIETHYL 2,3-DIMETHYLMALEATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥48,200
250 MG
¥123,800
ベンダーカタログ番号: W13397-50MG
¥48,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥48,200
250 MG
¥123,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W13397-50MG
¥48,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diethyl 2,3-dimethylmaleate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-5-13-9(11)7(3)8(4)10(12)14-6-2/h5-6H2,1-4H3/b8-7-
InChI Key
LLKGSLDFLYDTMI-FPLPWBNLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108396
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13397
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)