Merck
ATE939886904
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-CYANO-2-ETHYL-3-METHYLHEXANOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate
Inchi Code
1S/C12H21NO2/c1-5-8-10(4)12(6-2,9-13)11(14)15-7-3/h10H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
FOGOQVLUCORCHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103343
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56147
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)