Merck
ATE638639987
AstaTech, Inc.
3-(2-METHOXYETHOXY)PROPYL BROMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥27,300
1 G
¥37,500
5 G
¥97,300
ベンダーカタログ番号: S10711-250MG
¥27,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥27,300
1 G
¥37,500
5 G
¥97,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: S10711-250MG
¥27,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-3-(2-methoxyethoxy)propane
Inchi Code
1S/C6H13BrO2/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
XXRSNYDVVFLAPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=100128
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)