Merck
ATE517256358
AstaTech, Inc.
(2,4-DIOXOIMIDAZOLIDIN-1-YL)ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,300
250 MG
¥33,100
1 G
¥77,300
ベンダーカタログ番号: W12434-100MG
¥23,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,300
250 MG
¥33,100
1 G
¥77,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W12434-100MG
¥23,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,4-dioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-7(2-4(9)10)5(11)6-3/h1,8H,2H2,(H,6,11)(H,9,10)
InChI Key
ZZXYBUUSDBDNNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93419
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W12434
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)