Merck
ATE517254806
AstaTech, Inc.
5-AZASPIRO[2.4]HEPTAN-7-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥59,600
250 MG
¥100,100
1 G
¥237,200
ベンダーカタログ番号: P16107-100MG
¥59,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥59,600
250 MG
¥100,100
1 G
¥237,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P16107-100MG
¥59,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-azaspiro[2.4]heptan-7-ol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-5-3-7-4-6(5)1-2-6/h5,7-8H,1-4H2
InChI Key
BHIQRZLQBMERJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94642
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16107
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)