Merck
ATE517251966
AstaTech, Inc.
3-[(1R)-3-[BIS(1-METHYLETHYL)AMINO]-1-PHENYLPROPYL]-4-HYDROXYBENZENEMETHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥41,900
25 MG
¥83,800
100 MG
¥239,600
ベンダーカタログ番号: F31141-5MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥41,900
25 MG
¥83,800
100 MG
¥239,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
341.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F31141-5MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(1R)-3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/t20-/m1/s1
InChI Key
DUXZAXCGJSBGDW-HXUWFJFHSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92621
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F31141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)