Merck
ATE517251267
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4-CHLORO-5-FLUORO-BENZALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥53,100
250 MG
¥96,600
1 G
¥256,800
ベンダーカタログ番号: F15869-100MG
¥53,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥53,100
250 MG
¥96,600
1 G
¥256,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F15869-100MG
¥53,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO/c8-5-2-7(10)4(3-11)1-6(5)9/h1-3H,10H2
InChI Key
XXICUUMWAHBIBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92377
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15869
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)