Merck
ATE514315742
AstaTech, Inc.
6-ETHYNYL-N-METHYLQUINOLIN-2-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
Iupac Name
6-ethynyl-N-methylquinolin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H10N2/c1-3-9-4-6-11-10(8-9)5-7-12(13-2)14-11/h1,4-8H,2H3,(H,13,14)
InChI Key
NHTPYROHUBVINY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80205
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11096