Merck
ATE456785234
AstaTech, Inc.
1-TERT-BUTYL-2-CHLORO-1H-IMIDAZOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.63
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl-2-chloro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C7H11ClN2/c1-7(2,3)10-5-4-9-6(10)8/h4-5H,1-3H3
InChI Key
HGALHYIWAIAMJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64261
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78544