Merck
ATE456784966
AstaTech, Inc.
METHYL 2,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
mp
118-122 C
Iupac Name
methyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-7(6(2)9-5)8(10)11-3/h4,9H,1-3H3
InChI Key
OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63646
Melting Point
118-122 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78268