Merck
ATE456784621
AstaTech, Inc.
2,4-DIAMINOPYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥54,300
1 G
¥122,600
5 G
¥283,700
ベンダーカタログ番号: 77901-250MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥54,300
1 G
¥122,600
5 G
¥283,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 77901-250MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-diamino-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)(H4,6,7,8,9)
InChI Key
GGZRCTWHSWYCFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63323
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77901
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)