Merck
ATE429353203
AstaTech, Inc.
N-METHOXY-N-METHYL-1,4-DIOXASPIRO[4.5]DECANE-8-CARBOXAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL番号:
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-12(14-2)10(13)9-3-5-11(6-4-9)15-7-8-16-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
OYSBVBIAZACMHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49197
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88877
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)