Merck
ATE410295428
AstaTech, Inc.
2-AMINO-3-(1H-INDOL-4-YL)PROPANOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-indol-4-yl)alanine
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)6-7-2-1-3-10-8(7)4-5-13-10/h1-5,9,13H,6,12H2,(H,14,15)
InChI Key
DSEIRMIVNPCUSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20907
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64733