Merck
ATE370310780
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANECARBALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.2
MDL番号:
Iupac Name
1-methylcyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
FXZFFVCJWZTTMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20 C
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10910
Flash Point
51 C/123.8 F
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL001447