Merck
ATE341034103
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(DIBROMOMETHYL)QUINOLINE-4-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
401.1
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(dibromomethyl)-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H15Br2NO2/c1-15(2,3)20-14(19)10-8-12(13(16)17)18-11-7-5-4-6-9(10)11/h4-8,13H,1-3H3
InChI Key
KLABLVZXQMBVGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10738
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3731