Merck
ATE341033370
AstaTech, Inc.
3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZYLAMINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.71
MDL番号:
Iupac Name
{3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12F3NO.ClH/c15-14(16,17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-3-1-2-10(8-13)9-18;/h1-8H,9,18H2;1H
InChI Key
URFDMOXXSRRAAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10021
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1568