Merck
ATE316039772
AstaTech, Inc.
4-BROMOPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
Iupac Name
4-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-6-5-2-1-3-10(5)9-4-8-6/h1-4H
InChI Key
YQVMCGYJLCKMEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=13464
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55363